VWR®, Frascos, boca ancha, con tapón de rosca
Proveedor: VWR Collection
215-5680EA 79.3 EUR
215-5680 215-5679 215-5678 215-5677 215-5676
VWR®, Frascos, boca ancha, con tapón de rosca
Frascos Botellas de plástico
LDPE.
  • Color marrón para la protección de sustancias sensibles a la luz
  • Herméticos, a prueba de golpes y flexible
Para toma de muestras, conservación o transporte, para líquidos, medios pastosos y granulados. La boca ancha facilita el llenado y la limpieza.