VWR®, Frascos, boca ancha, con tapón de rosca
Proveedor: VWR Collection
215-5630EA 12.1 EUR
215-5630 215-5631 215-5632 215-5633 215-5634 215-5635 215-5636
VWR®, Frascos, boca ancha, con tapón de rosca
Frascos Botellas de plástico
LDPE, translúcido.
  • Buena resistencia química
  • Herméticos, resistentes y versátiles
Frascos adecuados para toma de muestras, conservación o transporte. Idóneos para líquidos, medios pastosos y material granulado Boca ancha que facilita el llenado y la limpieza. Sin graduación.