Frascos, de boca ancha, con tapón de rosca, Nalgene®
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
2103-0001 2103-0002 2103-0004 2103-0008 2103-0016 2103-0032
215-7211EA 17.2 EUR
215-7211 215-7212 215-7213 215-7214 215-7215 215-7216
Frascos, de boca ancha, con tapón de rosca, Nalgene®
Frascos Botellas de plástico
LDPE, traslúcido con tapón de rosca de PP.
  • Buena resistencia química,resiste temperaturas de hasta +80 °C
  • Herméticos, y por lo tanto adecuado para líquidos
  • Flexibles, excelente resistencia a impactos
Para uso general en laboratorio y para toma de muestras. Boca ancha que facilita el llenado y vaciado rápido de polvos, sustancias pastosas y líquidos.