Frascos, de boca ancha, con tapón de rosca, Nalgene®
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
2105-0001 2105-0002 2105-0004 2105-0008 2105-0016 2105-0032
215-7221EA 17.9 EUR
215-7221 215-7222 215-7223 215-7224 215-7225 215-7226
Frascos, de boca ancha, con tapón de rosca, Nalgene®
Frascos Botellas de plástico
PPCO, traslúcido con tapón de rosca de PP.
  • Muy buena resistencia química
  • Resiste temperaturas de hasta +121 °C, autoclavable
  • Herméticos
Para uso general en laboratorio y para toma de muestras. Boca ancha que facilita el llenado y vaciado rápido de polvos, sustancias pastosas y líquidos.