Frascos, de boca ancha, con tapón de rosca, Nalgene®
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
2106-0001 2106-0002 2106-0004 2106-0008 2106-0016 2106-0032
215-7231EA 42.4 EUR
215-7231 215-7232 215-7233 215-7234 215-7235 215-7236
Frascos, de boca ancha, con tapón de rosca, Nalgene®
Frascos Botellas de plástico
HDPE, ámbar con tapón de rosca de PP ámbar.
  • Buena resistencia química
  • Resiste temperaturas de hasta 120 °C
  • Hermético
De color marrón para la protección de sustancias sensibles a la luz. Para uso general en laboratorio y para toma de muestras. Boca ancha que facilita el llenado y vaciado rápido de polvos, sustancias pastosas y líquidos.