Frascos cuadrados con boca ancha y tapón de rosca, Nalgene®
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
2122-0010 2123-0010
215-7372EA 41.7 EUR
215-7372 215-7382
Frascos cuadrados con boca ancha y tapón de rosca, Nalgene®
Frascos Botellas de plástico
HDPE, translúcido con tapón de rosca de PP o PPCO, translúcido con tapón de rosca de PP.
  • HDPE: Buena resistencia a productos químicos
  • PPCO: Muy buena resistencia a productos químicos, resistencia térmica hasta 121 °C, autoclavable
  • Boca muy ancha
Frascos de gran volumen para una gran variedad de aplicaciones. Ahorra espacio, con prácticas asas integradas.