Frascos, de boca ancha, con tapón de rosca, PassPort IP 2, Nalgene®
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
2199-0004 2199-0008 2199-0016 2199-0032
215-1043EA 45.4 EUR
215-1043 215-1044 215-1045 215-1046
Frascos, de boca ancha, con tapón de rosca, PassPort IP 2, Nalgene®
Frascos Botellas de plástico
HDPE, traslúcido con tapón de rosca de PP.
  • Buena resistencia química
  • Resiste temperaturas de hasta 120 °C
  • Herméticos
Frascos seguros, duraderos y económicos para el transporte y envasado de productos peligrosos. Recomendados para clientes que deseen crear y certificar su propio sistema de envasado. Boca extra ancha para un llenado y vaciado sencillos de líquidos y sustancias secas. Las fuertes paredes son resistentes al agrietamiento y daños debidos a impactos causados por golpes durante el transporte. Con marca IP2, material, volumen y muesca de registro en la base del frasco. Evaluado a 15 psi conforme a las normas 49 CFR 173.27 © (2), Instrucciones técnicas ICAO, parte 4; 1.1.6 y disposiciones IATA para productos peligrosos, sección 5.0.2.9.