Frascos cuadrados de boca ancha con tapón de rosca, Nalgene®
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
2110-0002 2110-0006 2110-0008 2110-0016 2110-0032 2114-0002 2114-0006 2114-0008 2114-0016 2114-0032
215-7272EA 31.3 EUR
215-7272 215-7273 215-7274 215-7275 215-7276 215-7282 215-7283 215-7284 215-7285 215-7286
Frascos cuadrados de boca ancha con tapón de rosca, Nalgene®
Frascos Botellas de plástico
HDPE, translúcido o PPCO, translúcido, con tapón de rosca de PP.
  • HDPE: Compatibilidad con la mayoría de alcoholes, bases y ácidos. PPCO: Muy buena resistencia química
  • HDPE: Resistente al calor hasta +120 °C. PPCO: Resistente al calor hasta +121 °C, esterilizable en autoclave
  • Estanco
Ideal para almacenamiento y transporte de muestras. La boca ancha facilita el llenado, vaciado y limpieza. Su forma cuadrada permite ahorrar espacio.