Frascos con boca ancha con tapón de rosca para aplicaciones exigentes, Nalgene®
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
2125-1000 2125-2000 2125-4000 2126-1000 2126-2000 2126-4000 642010-0200
215-7701EA 112 EUR
215-7701 215-7702 215-7704 215-7711 215-7712 215-7714 NALG642010-0200
Frascos con boca ancha con tapón de rosca para aplicaciones exigentes, Nalgene®
Frascos Botellas de plástico
HDPE, translúcido con tapón de rosca de PP blanco o PPCO, translúcido con tapón de rosca de PP blanco y junta de TPE.
  • HDPE: buena resistencia química. PPCO: muy buena resistencia química, hermético durante 24 horas a 20 °C
  • HDPE: resiste temperaturas de hasta +120 °C PPCO: resistente a temperaturas de hasta +121 °C
  • Antiderrames
Botellas grandes de paredes resistentes para aplicaciones exigentes con una boca particularmente ancha. Muy resistentes para almacenamiento y transporte de líquidos y sustancias secas.
Precaución: Note: HDPE bottles are not suitable for vacuum applications.