Botellas de cuello ancho, rectangulares, de HDPE, con tapón de rosca, Nalgene®
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
2007-0004 2007-0008 2007-0016 2007-0032 2007-0064 2009-0004 2009-0008 2009-0016 2009-0032 2009-0064
215-7313EA 32 EUR
215-7313 215-7314 215-7315 215-7316 215-7317 215-7323 215-7324 215-7325 215-7326 215-7327
Botellas de cuello ancho, rectangulares, de HDPE, con tapón de rosca, Nalgene®
Frascos Botellas de plástico
HDPE translúcido o HDPE ámbar, con tapón de rosca de PP.
  • Buena resistencia química
  • Resiste temperaturas de hasta 120 °C
  • Herméticos
Ideal para la recogida, almacenamiento y transporte de muestras o para la conservación de líquidos y sustancias secas. Su forma cuadrada permite ahorrar espacio. Frascos de color ambar para la protección de sustancias fotosensibles.