Frascos, de boca ancha, con tapón de rosca, tipo MASON, Nalgene®
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
2115-0500 2115-1000 2115-2000 2115-3000
215-7851EA 102 EUR
215-7851 215-7852 215-7853 215-7854
Frascos, de boca ancha, con tapón de rosca, tipo MASON, Nalgene®
Frascos Botellas de plástico
PPCO traslúcido con tapón de rosca de PP.
  • Muy buena resistencia química
  • Resiste temperaturas de hasta 121 °C, autoclavable
  • Herméticos, con anillo para retractilado
Bottles have 70 mm necks that accept fixtures or closures with Mason jar threads. Also fit on mixers equipped with the special Mason thread.