Frascos, de boca ancha, con tapón de rosca, Nalgene®
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
2107-0008 2107-0016 2107-0032
215-7244EA 81.7 EUR
215-7244 215-7245 215-7246
Frascos, de boca ancha, con tapón de rosca, Nalgene®
Frascos Botellas de plástico
Polimetilpentano PMP, incoloro con tapón de rosca de PP.
  • Muy buena resistencia química
  • Resiste temperaturas de hasta + 145 °C, autoclavable
  • Herméticos
De uso universal en laboratorio y toma de muestras. La boca ancha permite un llenado rápido de polvos, sustancias pastosas y líquidos.