Frascos de envasado, boca ancha, con tapón de rosca, Nalgene®
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
312189-0001 312189-0002 312189-0004 312189-0032 312185-0001 312185-0002 312189-0008 312185-0008 312185-0016 312189-0016 312185-0004 312185-0032
215-1138EA 1010 EUR
215-1138 215-1139 215-1140 215-1162 215-1448 215-1449 215-1459 215-1451 215-1452 215-1472 215-1450 215-1458
Frascos de envasado, boca ancha, con tapón de rosca, Nalgene®
Frascos Botellas de plástico
HDPE, translúcido o ámbar con tapón de rosca de PP.
  • Buena resistencia química
  • Resistente a temperaturas de –100 a +120 °C
  • Antiderrames
Frascos irrompibles económicos para almacenamiento y transporte de polvos o pastas. Frascos en ámbar para proteger sustancias sensibles a la luz.