Frascos, fluorado, de boca ancha, con tapón de rosca, Nalgene®
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
2197-0004 2197-0008 2197-0016 2197-0032
215-1039EA 52.5 EUR
215-1039 215-1040 215-1041 215-1042
Frascos, fluorado, de boca ancha, con tapón de rosca, Nalgene®
Frascos Botellas de plástico
HDPE, con PP tapón de rosca, fluorado.
  • La botella de HDPE fluorado, segura y duradera, tiene una superficie de fluorocarbono por dentro y por fuera
  • La superficie fluorada mejora el rendimiento a largo plazo y evita la pérdida de permeación
  • A prueba de fugas
La fluoración de estas botellas de HDPE proporciona una alternativa rentable a los costosos contenedores de fluoropolímero. La boca ancha facilita el llenado y vaciado de sustancias sólidas y líquidas. Resistente a las grietas y a los impactos.