Frascos, boca ancha, con tapón de rosca, Nalgene®
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
2120-0005 2120-0010 2121-0005 2121-0010
215-7351EA 23.7 EUR
215-7351 215-7352 215-7361 215-1281
Frascos, boca ancha, con tapón de rosca, Nalgene®
Frascos Botellas de plástico
HDPE, translúcido con tapa de rosca de PP o PPCO, translúcido con tapón de rosca de PP.
  • HDPE: Buena resistencia a sustancias químicas, resistente a temperaturas hasta 120 °C
  • PPCO: Muy buena resistencia a sustancias químicas, resistente a temperaturas hasta 121 °C, autoclavables
  • Boca especialmente ancha
Frasco multiuso de gran volumen para un gran número de aplicaciones. No es hermético.
These high-density, polyethylene bottles are good for use in the freezer to −100 °C (−148 °F). Chemical-resistant HDPE is compatible with a wide variety of lab reagents.
Linerless cap closes the bottle without a liner that can wrinkle, cause leaks and contaminate your solutions. This bottle is not liquid leakproof. Bottle and carton are readily recyclable in most communities as they are manufactured from non-toxic materials.
Información de suministro: Includes 100 mm polypropylene screw caps.