Frascos de boca ancha, Nalgene®
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
2100-0004 2100-0008 2100-0016 2100-0032
215-7101EA 112 EUR
215-7101 215-7102 215-7103 215-7104
Frascos de boca ancha, Nalgene®
Frascos Botellas de plástico
FEP, translúcido, con tapón de rosca de ETFE.
  • Máxima resistencia química
  • Resistente a temperaturas desde −105 hasta +150 °C, antigoteo
  • Esterilizables en autoclave
Frascos con máxima resistencia química y anticorrosión. Ideales para trabajos a temperaturas extremas, análisis de trazas y trabajos con disolventes orgánicos.