VWR®, Botellas de boca ancha con tapón de rosca
Proveedor: VWR Collection
215-1152EA 28 EUR
215-1152 215-1153 215-1154 215-1155 215-1156 215-1157 215-1158 215-1159 215-1160 215-1161 215-1902
VWR®, Botellas de boca ancha con tapón de rosca
Frascos Botellas de plástico
PTFE, paredes resistentes.
  • Muy buena resistencia química
  • Resistencia a temperaturas de –200 a +280 °C
  • Paredes internas excepcionalmente lisas para evitar la contaminación
Robust construction. Special recessed grips on the cap, and grooves in the flask, make it easy to handle. Non stick, the wide mouth allows easy filling and cleaning.