Frascos para laboratorio, boca ancha, con tapón de rosca GLS 80®, DURAN®
Proveedor: DWK Life Sciences
1112627 1112713 1112715 1113949 1113950 1113951 1200154 218606953 218603656 1200265
215-1785EA 30.8 EUR
215-1785 215-1786 215-1787 215-1789 215-1790 215-1791 215-4177 215-2850 215-2955 215-4178
Frascos para laboratorio, boca ancha, con tapón de rosca GLS 80®, DURAN®
Frascos Botellas de vidrio
DURAN®, vidrio borosilicato 3.3, transparente, con tapones de rosca y anillos de vertido.
  • Muy buena resistencia química, resistencia a altas temperaturas
  • La abertura extra ancha permite una fácil limpieza
  • Expansión térmica mínima que proporciona una resistencia relativamente alta a los cambios de temperatura
  • Vidrio tipo I según USP, EP y JP
Redondos, con graduación y rosca GLS 80® con diseño específico para este frasco. La abertura y cierre del frasco es fácil gracias al mecanismo de cierre rápido. La boca ancha de 80 mm permite el llenado de losMore Product Information