Contenedores, boca ancha, cuadrados, con rosca
Proveedor: Kautex
310-74374 310-74372 310-74373 310-74375 310-84404 310-74371
216-3907EA 2.6 EUR
216-3907 215-3120 216-3900 216-3904 216-3906 215-2287
Contenedores, boca ancha, cuadrados, con rosca
Recipientes de muestras Contenedores, uso general
PETG. Excelente transparencia. Cierre negro con taco de espuma PE.
  • Abertura de boca ancha
  • Fácil de llenar, fácil de limpiar
  • A prueba de fugas
  • Apto para alimentos
  • Transparente para una excelente presentación del producto
  • Certificado Halal
Idóneos para envasado, toma de muestras, almacenamiento y transporte de polvos o sustancias pastosas.