Botellas de cuello estrecho, redondas, de PFA, con tapón de rosca
Proveedor: VITLAB
109297 109397 108297 108397 108497
215-4591EA 82.7 EUR
215-4591 215-4592 215-4596 215-4597 215-4598
Botellas de cuello estrecho, redondas, de PFA, con tapón de rosca
Frascos Botellas de plástico
PFA, traslúcido, con tapón de rosca de PFA.
  • Muy buena resistencia química
  • Resiste temperaturas de −200 a +250 °C, autoclavable
  • Herméticos
Frascos con alta resistencia a temperaturas extremas, a compuestos químicos y a la corrosión. Inerte a prácticamente todos los compuestos químicos con excepción de metales alcalinos fundidos, compuestos con flúor y compuestos halogenados complejos a temperaturas altas y bajo presión. Idóneos para líquidos.