Frascos de boca ancha con rosca
Proveedor: KJS KUNSTSTOFFVERPACKUNGEN
W50 W100 W250 W500 W1000 W2000
215-6001EA 3.5 EUR
215-6001 215-6002 215-6003 215-6004 215-6005 215-6007
Frascos de boca ancha con rosca
Frascos Botellas de plástico
LDPE, natural colour.
  • Buena resistencia química
  • Herméticos, resistentes y versátiles
Perfect for sample collection, storage and transport. Ideal for liquids, paste-like media and granular material. The wide mouth allows easy filling and cleaning. Without graduation.
Información para pedidos: Please order screw caps separately.