Contenedores, cuadrados, de boca ancha con tapón de rosca, serie 357
Proveedor: Kautex
357-70546 357-70547
215-3207EA 29.7 EUR
215-3207 215-3208
Contenedores, cuadrados, de boca ancha con tapón de rosca, serie 357
Frascos Botellas de plástico
HDPE, poligonal, color natural, con cierre de rosca.
  • Boca ancha
  • Fácil de llenar, fácil de limpiar
  • Apto para alimentos
  • No es hermético
  • Certificada halal
Frascos ideales para toma de muestras, conservación o transporte. Idóneos para líquidos, medios pastosos y material granulado. Boca ancha que facilita el llenado y la limpieza. Sin graduación.