Bottles, wide neck, with screw cap, Azlon®
Proveedor: SciLabware
BWH0060PN BLH0150P BWH0250PN BWH0500PN BWH1000PN BWH2000P BLH0100P BLH0125P BWH0030PN BLH0100BULK BLH0125BULK BWH0250BULK BWH0500BULK BWH1000BULK BWH2000BULK
215-0540EA 20.9 EUR
215-0540 215-0389 215-0542 215-0544 215-0546 215-0547 215-3688 215-0518 215-0538 215-4073 215-4074 215-4076 215-4077 215-4078 215-4079
Bottles, wide neck, with screw cap, Azlon®
Frascos Botellas de plástico
HDPE, frascos translúcidos, rígidos, con tapón de rosca de PP.
  • Diseño a prueba de fugas y sin revestimiento
  • Contornos interiores suaves para un vertido eficiente y una limpieza fácil
  • Resistente y duradero
  • Buena resistencia química
Ideal para una amplia gama de aplicaciones de almacenamiento de líquidos, preparación de medios y muestreo. La amplia abertura permite un llenado y dosificación rápidos de polvos, gránulos y pastas.