Botellas de boca ancha con tapón de rosca
Proveedor: KARTELL
1621 1623 1625 1627 1629 1631
215-0904EA 2.6 EUR
215-0904 215-0905 215-0906 215-0907 215-0908 215-0909
Botellas de boca ancha con tapón de rosca
Frascos Botellas de plástico
PP, traslúcido con tapón de rosca de PP.
  • Excelente resistencia química y térmica
  • Cumplimiento de la normativa de la FDA
Botella graduada resistente con un largo cierre presión para evitar fugas. Con cuello ancho para facilitar el llenado y el vaciado de productos líquidos y en polvo.
DIN 13316 and 168
Certificaciones: DIN 13316 y 168