Frascos Woulffse, DURAN®
Proveedor: DWK Life Sciences
247094403 247095408 247096301 247097306
189-1101EA 136 EUR
189-1101 189-1102 189-1103 189-1104
Frascos Woulffse, DURAN®
Frascos Frascos de Woulff
Vidrio borosilicato 3.3 DURAN® transparente.
  • Muy buena resistencia química
  • Alta resistencia térmica
  • Mínima dilatación térmica, proporciona alta resistencia a cambios de temperatura
Con 3 bocas de esmerilado normalizado. Herméticas.
Certificaciones: DIN 12480.