Contenedor para congelación, Mr. Frosty, Nalgene®
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
5100-0001 5100-0050 5100-0036
479-3200EA 103 EUR
479-3200 479-0967 479-0966
Contenedor para congelación, Mr. Frosty, Nalgene®
Cajas Enfriadores de sobremesa
Contenedor de PC con tapa de HDPE azul, soporte de tubo de HDPE blanco e inserción de espuma.
  • Tiene capacidad para entre 12 y 18 tubos y una tapa de rosca asegura las muestras en el interior en caso de que el recipiente se vuelque accidentalmente.
  • Sin contacto con el alcohol: sin absorción, sin extracción de etiquetas y sin comprometer la impresión manual del tubo
Garantiza una tasa crítica de enfriamiento reproducible, de 1 °C/minuto, necesaria para la conservación criogénica y la recuperación de células. De bajo coste y gran facilidad de uso, sólo necesita alcohol isopropílico y un congelador mecánico. Etiquetado con instrucciones detalladas paso a paso.
Para 12 tubos criogénicos de 3,6; 4,5 o 5,0 ml o 18 tubos criogénicos 1,0; 1,2; 1,5 o 2,0 ml.
Los contenedores se pueden apilar y, cuando se llenan de alcohol, se pueden almacenar a temperatura ambiente, ahorrando espacio en el congelador.
Diámetro: 117 mm.
Tamaño de cierre: 120 mm.