Criocajas, Nalgene®
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
5055-5002 5055-5005 5055-5015
525-0050EA 58.8 EUR
525-0050 525-0051 479-0012
Criocajas, Nalgene®
Cajas Criocajas
PC con inserto de espuma.
  • Admite la escritura con marcadores para crioviales
  • Autoclavable
Para una temperatura de almacenamiento de los crioviales de −150 °C a +121 °C (no en la fase líquida del nitrógeno líquido).
La tapa transparente con cuadrícula impresa permite la visualización del contenido, y está codificada para evitar errores de alineación