Cajas criogénicas, Nalgene®
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
5025-0505 5026-0909 5027-0909
479-3311EA 54.9 EUR
479-3311 479-5131 479-0011
Cajas criogénicas, Nalgene®
Cajas Criocajas
PC blanco, esterilizable en autoclave.
  • Cajas CryoBoxes™ duraderas, totalmente de plástico, para almacenamiento a corto o largo plazo
  • Las cajas de plástico se pueden esterilizar en autoclave para su descontaminación
  • Cuadrícula impresa en las tapas de plástico para una fácil gestión del inventario
  • Las cajas de aglomerado o cartón tienen divisores y respiraderos en la base para un buen drenaje y circulación del aire
  • Disponibles con divisores para almacenar desde 25 hasta 169 tubos
Para el almacenamiento de viales criogénicos a temperaturas extremadamente bajas, desde −196 a +121 °C.
Cubierta transparente con cuadrícula impresa que permite la visualización del contenido y está codificada para evitar errores de alineación.
Admite la escritura con marcadores para crioviales.
Satisfaga las necesidades de cualquier presupuesto con las CryoBoxes™ de plástico o cartón diseñadas para almacenar viales y tubos criogénicos. Elija entre una variedad de estilos de CryoBox™ de plástico duradero de Thermo Scientific™ con tapas con llave y rejillas de ubicación impresas, o seleccione las económicas CryoBoxes™ de cartón/aglomerado para el almacenamiento a corto plazo. Las cajas de plástico están optimizadas para adaptarse mejor a nuestras propias marcas de viales y tubos de microcentrífuga Nalgene™ y Nunc™.