Cajas de almacenamiento para tubos criogénicos
Proveedor: Brand
114862 114864 114866
479-1232EA 78.8 EUR
479-1232 479-1233 479-1234
Cajas de almacenamiento para tubos criogénicos
Cajas Criocajas
PC. La tapa transparente permite al usuario ver el contenido de la caja.
  • Rango de funcionamiento −196 a +121 °C (en la fase gaseosa del nitrógeno líquido)
  • Autoclavable a 121 °C (2 bar), según DIN EN 285
  • Apilable
Impreso con una serie de casillas (numeradas del 1 al 81 o del 1 al 100). La superficie admite la escritura con rotuladores, lo que facilita el control del inventario.