Cajas para crioalmacenamiento, Arctic Square™
Proveedor: HEATHROW
HS23381B HS23300D HS23325A
479-4050EA 71.7 EUR
479-4050 479-4048 479-4049
Cajas para crioalmacenamiento, Arctic Square™
Cajas Criocajas
PC, esterilizable en autoclave.
  • La base inclinada hacia adelante y la indexación impresa de alto contraste en la tapa transparente garantizan una rápida orientación visual
  • Todas las cajas incluyen orificios de ventilación y drenaje y son apilables
  • Identificación alfanumérica en la tapa
Almacene con seguridad los viales de −196 a +121 °C para su uso repetido en congeladores mecánicos, así como en nitrógeno líquido. Diseñado con características únicas para ayudar al usuario a orientar, identificar y acceder a los viales con facilidad. La tapa tiene bisagras para facilitar el acceso a las muestras con una sola mano y un tope incorporado evita que la tapa se balancee demasiado cuando se coge la caja por la tapa, lo que ayuda a evitar derrames accidentales (la matriz de 5×5 no tiene tapa con bisagras).