Caja criogénica, Nalgene®
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
5050-0001 5050-0169
479-3321EA 42.4 EUR
479-3321 479-2505
Caja criogénica, Nalgene®
Cajas Criocajas
PC blanco.
  • Adecuado para congeladores mecánicos o almacenamiento en nitrógeno líquido en fase vapor
  • Tipo de vial: Tubos Cryobank
Caja con tapa transparente para el almacenamiento de viales de varios tamaños, botellas y bolsas, en almacenes, refrigeradores y congeladores mecánicos (de −196 a +121 °C).
Duplique la capacidad de almacenamiento de su banco de crioconservación y reduzca los costos de almacenamiento en un 50 %. Las opciones de almacenamiento denso Thermo Scientific™ utilizan CryoBoxes™ estándar con separadores de tubos de 13×13 y admiten 169 tubos de 1 ml en una sola CryoBox™. Estas cajas de tamaño estándar son compatibles con los estantes de congeladores de laboratorio de tamaño estándar existentes.