VWR®, Cajas para vidrio roto
Proveedor: VWR Collection
119-0036EA 137 EUR
119-0036 119-0037
VWR®, Cajas para vidrio roto
Cajas Cajas para la eliminación de residuos
Cartón ondulado con bolsa de PE, de 50 µm de grosor.
  • Se pliega para ahorrar espacio
  • La tapa está incorporada para facilitar el llenado
  • La tapa de seguridad interna se cierra para sacar el contenedor
Ideal para recoger, transportar y retirar los cristales rotos del laboratorio. Consta de una caja robusta de cartón ondulado resistente, y una bolsa de inserción de PE que evita cualquier posible escape de fluidos adheridos a los cristales rotos.
No es un contenedor DOT.
Información de suministro: Se entrega sin montar. El montaje dura unos segundos.