Storage Boxes
Proveedor: Gilac PROFESSIONNEL
G119509 G119510 G119511 G119609 G119610 G119611 G119709 G119710 G119711 G119809 G119810 G119811 G119909 G119910 G119911 G119518 G119912
216-2867EA 67.6 EUR
216-2867 216-2868 216-2869 216-2870 216-2871 216-2872 CORAG119709 216-2873 CORAG119711 216-2874 216-2875 216-2876 216-2877 216-2878 216-2879 CORAG119518 CORAG119912
Storage Boxes
Cajas Cajas de almacenamiento
PP, de color.
Ideal para una amplia gama de usos. Con tapa de cierre hermético.
  • Muy buena resistencia química
  • Muy buena resistencia térmica
  • Muy robusto y económico