Storage box, with snap-on lid, Azlon®
Proveedor: SciLabware
BWY032 BWY034 BWY038 BWY039 BWY030 BWY036
216-2814EA 21.2 EUR
216-2814 215-0396 215-0398 216-2816 216-2813 215-0397
Storage box, with snap-on lid, Azlon®
Cajas Cajas de almacenamiento
HDPE, translúcido.
Apto para aplicaciones en contacto con alimentos de acuerdo con la normativa de la UE.
  • Ligero e irrompible en uso normal
  • Las tapas ajustadas a presión crean un sello hermético
  • Apto para el almacenamiento general y refrigerado hasta -50°C