Cajas de transporte y almacenamiento
Proveedor: ZARGES LEICHTBAU
40861 40877 40862 40863
216-2121EA 341 EUR
216-2121 216-2122 216-2123 216-2124
Cajas de transporte y almacenamiento
Cajas Cajas para transporte
Aleación de aluminio.
  • Tapa con bisagra de correa de acero inoxidable, dos correas y junta integral
  • Cierres abatibles, asegurados con precintos antisabotaje o con candado
  • Asas abatibles en las superficies frontales
Transporte seguro, almacenamiento práctico y embalaje protector en uno. El artículo transportado o almacenado está bien embalado y protegido contra las influencias externas. Robusto perfil de borde, tapa y base. Apilable.