Contenedor para residuos biopeligrosos, Jollypack
Proveedor: Allpack
LT20 LT40 LT60
129-1301EA 151 EUR
129-1301 129-1302 129-1303
Contenedor para residuos biopeligrosos, Jollypack
Cajas Cajas para la eliminación de residuos
Cartón corrugado de alta calidad con bolsa de polietileno.
  • Los contenedores han superado todas las pruebas necesarias para la homologación exigida por la normativa que regula la recogida y el transporte de residuos hospitalarios de riesgo biológico
  • Son plegables para ahorrar espacio de almacenamiento
  • Son fáciles de montar: Basta con presionar dos esquinas y los contenedores están listos para ser utilizados
  • Cada contenedor viene con una bolsa de polietileno y una tira de sellado
  • El contenedor tiene una tapa temporal para el uso diario y una fijación permanente para el sellado final seguro; la tapa se mantiene firme incluso en caso de caída accidental
Los contenedores pueden utilizarse para recoger, almacenar y transportar los residuos hospitalarios que suponen un riesgo de infección. Se utilizan ampliamente en quirófanos, salas de partos, salas de disección, laboratorios o donde sea necesario. Los contenedores corresponden en tamaño y características a los prototipos aprobados por el Instituto BVT, y cumplen plenamente la normativa ADR vigente.