Pinceles de laboratorio y de artista
Proveedor: VEREINIGTE PINSELFABRIKEN
314G0 314G2
149-2140EA 0 EUR
149-2140 149-2142
Pinceles de laboratorio y de artista
Cepillos
Esta gama de cepillos cubre una gran variedad de aplicaciones gracias a la cantidad de estilos que se ofrecen.
  • Brocha de pelo de buey pálido
  • Pincel de marta roja - pelo de marta puro con mango de madera pintado de negro
  • Pincel de pelo de cabra - ovalado, con mango de madera
  • Pincel ancho de pelo de oso, mango plano
Set 1: Contiene 1 cepillo de marta roja en cada tamaño, tamaños 1 a 5.