Acero inoxidable Cubos
Proveedor: RSG
730.006 730.010 730.015 730.012
216-1520EA 128 EUR
216-1520 216-1540 216-1541 216-0271
Acero inoxidable Cubos
Cubos
Stainless steel, rust-proof, polished finish.
  • Muy buena resistencia química, muy buena resistencia térmica
  • Alta calidad, muy estables
  • Las tapas correspondientes se piden por separado
Para uso en laboratorios e industrias. Graduados y con asa. Solapas sin costuras y superficies lisas para una limpieza rápida y fácil.