Cubos
Proveedor: KARTELL
905 906 907
216-1610EA 13.5 EUR
216-1610 216-1611 216-1612
Cubos
Cubos
LDPE, blanco.
  • Buena resistencia a los productos químicos y a la temperatura
  • Escala en incrementos de 1 litro
  • Con pico de vertido
Para aplicaciones de laboratorio e industriales. Con asa de acero revestido de plástico.