Buretas, llave de paso recta, con franja Schellbach, BLAUBRAND®
Proveedor: Brand
12484 12487 12488
612-9958EA 138 EUR
612-9958 612-9959 612-9960
Buretas, llave de paso recta, con franja Schellbach, BLAUBRAND®
Buretas
Vidrio de borosilicato 3.3, clase AS, marcado DE-M.
  • Calibrado para ofrecer 'TD, Ex'
  • Rayas Schellbach, marcas anulares en las graduaciones principales
  • Las marcas e inscripciones en esmalte azul de alto contraste representan la combinación óptima de resistencia y legibilidad
Longitud: 800 mm
DIN EN ISO 385
Información para pedidos: Se entrega con un certificado de lote. Las buretas también están disponibles bajo petición con un certificado individual, un certificado individual USP o un certificado de calibración DAkkS.