Buretas, llave de paso lateral, con franja Schellbach, BLAUBRAND®
Proveedor: Brand
13844 13847 13848
612-9941EA 165 EUR
612-9941 612-9942 612-9943
Buretas, llave de paso lateral, con franja Schellbach, BLAUBRAND®
Buretas
Vidrio de borosilicato 3.3, clase AS, marcado DE-M.
  • Calibrado para entregar 'TD, Ex'
  • Raya Schellbach, marcas anulares en las principales graduaciones
  • Las marcas e inscripciones en esmalte azul de alto contraste representan la combinación óptima de resistencia y legibilidad
Longitud: 800 mm.
Longitud: 800 mm.
Certificaciones: DIN EN ISO 385
Información para pedidos: Se entrega con un certificado de lote. Las buretas también están disponibles bajo petición con un certificado individual, un certificado individual USP o un certificado de calibración DAkkS.