Buretas, Llave de paso lateral, Schellbach, SILBERBRAND
Proveedor: Brand
13563 13566 13568
612-9964EA 131 EUR
612-9964 612-9965 612-9966
Buretas, Llave de paso lateral, Schellbach, SILBERBRAND
Buretas
Vidrio de borosilicato 3.3, clase B.
  • Calibradas por vertido (Ex)
  • Franja Schellbach, marcas cortas en las graduaciones principales
Longitud: 800 mm
Length: 800 mm
Certificaciones: DIN EN ISO 385