Buretas, llave de paso lateral, Schellbach
Proveedor: HIRSCHMANN
3240160 3240170 3240175 3240360 3240370 3240375
612-9967EA 102 EUR
612-9967 612-9968 612-9969 612-9970 612-9971 612-9972
Buretas, llave de paso lateral, Schellbach
Buretas
DURAN®, vidrio borosilicato, clase AS.
  • Calibrado para suministrar "Ex", certificado de conformidad (marca DE-M) con identificación de lote fechada
  • Raya Schellbach, marcas anulares en las principales graduaciones
  • Graduaciones azules
Longitud de la escala: 500 mm
Scale length: 500 mm
Certificaciones: DIN EN ISO 385