Buretas, llave de paso recta, Azlon®.
Proveedor: SciLabware
BDH112T BDH118T
612-0348EA 73.3 EUR
612-0348 612-0349
Buretas, llave de paso recta, Azlon®.
Buretas
Acrílico, con llaves de paso PMP/PE, clase B.
  • Las graduaciones están serigrafiadas con la precisión de la norma ISO 385 clase B
  • No se ve afectado por la mayoría de las soluciones acuosas diluidas (excepto el amoníaco y el ácido fluorhídrico), pero no es adecuado para su uso con etanol o disolventes orgánicos
  • Apto para diestros y zurdos
Construcción acrílica para mayor resistencia y transparencia. Adecuado para su uso en laboratorios educativos, de investigación o industriales, especialmente donde se producen a menudo roturas.
Información de suministro: Se suministra con una ficha técnica.