Buretas de cero automático según Dr. Schilling
Proveedor: HIRSCHMANN
3600153 3600161 3600164 3600172 3600175 8901690 8901693
612-9936EA 89.6 EUR
612-9936 612-9937 612-9938 612-9939 612-9940 612-2802 612-2803
Buretas de cero automático según Dr. Schilling
Buretas
Vidrio de borosilicato 3.3, tubo de silicona, accesorio de PVC, botella de PE y base de PP.
  • Franja Schellbach, graduación en azul
  • Cero automático; la botella flexible permite realizar un llenado rápido; el tornillo micrómetro permite una valoración fina
Con botella: 500 ml para 5 y 10 ml; 1000 ml para 15, 25 y 50 ml.