Buretas de cero automático según Dr. Schilling
Proveedor: Brand
23753 23755 23756 23758 23766 23768
612-9920EA 111 EUR
612-9920 612-9921 612-9922 612-9923 BRND23766 612-5405
Buretas de cero automático según Dr. Schilling
Buretas
AR-GLAS®, clase B.
  • Calibrado para entregar 'TD, Ex'
  • Raya Schellbach, distancia reducida entre marcas de subdivisión
  • Puesta a cero automática, la botella exprimible permite un llenado rápido, el tornillo micrométrico permite una titulación fina
Con botella: 500 ml para 10 y 15 ml; 1000 ml para 25 y 50 ml.
Con botella de: 500 ml para buretas de 10 y 15 ml y 1000 ml para buretas de 25 y 50 ml.
Certificaciones: Límites de error según la clase B, DIN EN ISO 385.