Buretas, patrón de pellets, llaves de paso laterales e intermedias, Schellbach
Proveedor: HIRSCHMANN
354016060 354017060 354017560 354037060 354037560
612-4097EA 281 EUR
612-4097 612-4098 612-4099 612-4101 612-4103
Buretas, patrón de pellets, llaves de paso laterales e intermedias, Schellbach
Buretas
DURAN®, clase AS.
  • Calibradas por vertido, certificado de conformidad con identificación de lote y fecha
  • Franja Schellbach, marcas en forma de anillo en las graduaciones principales, graducaciones en azul
  • Cero automático, llave de vidrio y válvula de cierre intermedia
DIN EN ISO 385.
Certificaciones: DIN EN ISO 385