Buretas automáticas, modelo de bolitas, sin llave de paso intermedia, Schellbach, BLAUBRAND
Proveedor: Brand
22521 22522 22523
612-5402EA 296 EUR
612-5402 612-5403 612-5404
Buretas automáticas, modelo de bolitas, sin llave de paso intermedia, Schellbach, BLAUBRAND
Buretas
Vidrio de borosilicato 3.3, clase AS, marcado DE-M.
  • Calibrado para entregar 'TD, Ex'
  • Raya Schellbach, marcas anulares en las graduaciones principales
  • Puesta a cero automática, llave de paso con válvula de aguja y husillo de PTFE, sin llave de paso intermedia
DIN EN ISO 385.
Certificaciones: DIN EN ISO 385
Información para pedidos: Se entrega con un certificado de lote. Las buretas también están disponibles bajo petición con un certificado individual, un certificado individual USP o un certificado de calibración DAkkS.