Buretas, modelo de bolitas, llaves de paso laterales e intermedias
Proveedor: HIRSCHMANN
3520175 3520375
612-9926EA 315 EUR
612-9926 612-3604
Buretas, modelo de bolitas, llaves de paso laterales e intermedias
Buretas
DURAN®, vidrio borosilicato, ámbar, clase B.
  • Calibrado para entregar 'Ex'
  • Marcas cortas en las graduaciones principales, graduaciones blancas
  • Puesta a cero automática, llave de paso lateral con husillo de PTFE y llave de paso intermedia
DIN EN ISO 385.
Certificaciones: DIN EN ISO 385
Información de suministro: Se suministra con una botella de depósito de vidrio de 2 litros.