Buretas, llave de paso lateral, Schellbach
Proveedor: HIRSCHMANN
3140160 3140170 3140175 3140260 3140270 3140275 3140360 3140370 3140375
612-9811EA 95.2 EUR
612-9811 612-9812 612-9813 612-3552 612-3553 612-3554 612-5757 612-5758 612-5759
Buretas, llave de paso lateral, Schellbach
Buretas
DURAN®, vidrio de borosilicato, clase AS.
  • Calibrado para suministrar "Ex", certificado de conformidad (marca DE-M) con identificación de lote fechada
  • Raya Schellbach, marcas anulares en las graduaciones principales, graduaciones azules
Longitud de la escala: 500 mm
Scale length: 500 mm
Certificaciones: DIN EN ISO 385